Chlorure de diphénylcarbamoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 83-01-2
Molecular Formula: C13H10ClNO
Formula Weight: 231.68
Odour: Irritating
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 515312
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000633
Formule:
C₁₃H₁₀ClNO Point de fusion: 82…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000633 Numéro CAS: 83-01-2 EINECS: 201-450-2 UN: 3261 ADR: 8,II |