Imprimer
Iminodi(acétate) de disodium hydraté 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
43809.30 43809.18
43809.30EA 249 EUR
43809.30 43809.18
Iminodi(acétate) de disodium hydraté 97%
Iminodi(acétate) de disodium hydraté
Purity: 97% CAS No.: 17593-73-6 Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O Formula Weight: 177.07(anhy) Physical Form: Crystalline
Formule: C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O
Poids moléculaire: 177.07 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150689
Numéro CAS: 17593-73-6
EINECS: 213-181-8