Imprimer
L-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Met-OMe.HCl, H-Met-OMe·HCl
229350250 229350500
ACRO229350250EA 263 EUR
ACRO229350250 ACRO229350500
L-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
L-Methionine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012491
Numéro CAS: 2491-18-1
EINECS: 219-651-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, water)