Imprimer
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L12239.03 L12239.MD
L12239.03EA 146 EUR
L12239.03 L12239.MD
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 584-20-3 Molecular Formula: C4H6F3NO2 Formula Weight: 157.09 Melting Point: ca 184° dec. Beilstein Reference: 1764276
Formule: C₄H₆F₃NO₂
Poids moléculaire: 157.09 g/mol
Point de fusion: ∼ 184 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041413
Numéro CAS: 584-20-3