2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 15959-93-0
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 1769355
Formule:
C₄H₆F₃NO₂ Poids moléculaire: 157.09 g/mol Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041417 Numéro CAS: 15959-93-0 |