Imprimer
Bleu alcian 8GX, certifié, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
A3157-10G A3157-25G A3157-10G A3157-25G
A3157-10GEA 274 EUR
A3157-10G A3157-25G SIALA3157-10G SIALA3157-25G
Bleu alcian 8GX, certifié, Sigma-Aldrich®
Bleu alcian
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cfc83cff437f130d3cd8d94e8407473c290f71e&vid=e92caad89207484fd795ac310f64a0d9a1b7cc3f&prid=web&clid=SAPDAM