Imprimer
Hydroperoxyde de cumène 80%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cumyl hydroperoxide
L06866.22 L06866.36 L06866.0B L06866.XX
L06866.22EA 35.1 EUR
L06866.22 L06866.36 L06866.0B L06866.XX
Hydroperoxyde de cumène 80%, grade Technique
Hydroperoxyde de cumène
Purity: 80% CAS No.: 80-15-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.5240 Melting Point: -30° Boiling Point: 100-102°/8mm Beilstein Reference: 1908117 UN No.: 3109 MDL No.: MFCD00002129
Formule: C₉H₁₂O₂
Poids moléculaire: 152.20 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (8 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.030
Point éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002129
Numéro CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
UN: 3109
ADR: 5.2 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour): Clear colorless to pale yellow
Form Liquid
Assay (Iodometric Titration) ≥75%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1,5170-1,5250 @ 20°C