Imprimer
1,3-Dihydroisobenzofuranne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dihydrobenzo[c]furan
A10217.06 A10217.14 A10217.22
A10217.06EA 50.8 EUR
A10217.06 A10217.14 A10217.22
1,3-Dihydroisobenzofuranne ≥98%
1,3-Dihydroisobenzofuranne
Purity: 98% CAS No.: 496-14-0 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 111932 MDL No.: MFCD00005932
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C
Densité: 1.094
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005932
Numéro CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2