1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2232-08-8
Molecular Formula: C10H10N2O2S
Formula Weight: 222.26
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 612451
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₂S Point de fusion: 76…78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005285 Numéro CAS: 2232-08-8 EINECS: 218-771-9 |