7-Amino-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone ≥99%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (AFC) is a novel fluorescent marker used for the detection of proteinases. Suitable as laser dye.
Formule:
C₁₀H₆F₃NO₂ Point de fusion: 221,..222 °C (lit.) Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00006858 Numéro CAS: 53518-15-3 EINECS: 258-599-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Yellow |
Appearance (Form) | Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s) |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 51.9 - 52.9 % |
Nitrogen | 5.9 - 6.3 % |
Purity (GC) | ≥99.0 % |