7-Amino-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
Purity: 99%
CAS No.: 53518-15-3
Molecular Formula: C10H6F3NO2
Formula Weight: 229.16
Melting Point: 222-223°
Beilstein Reference: 4456797
Formule:
C₁₀H₆F₃NO₂ Point de fusion: 222…223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006858 Numéro CAS: 53518-15-3 EINECS: 258-599-1 |