Imprimer
4-Methylumbelliferon ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hymecromone, 4-MU
A10337.0B A10337.18 A10337.30
A10337.0BEA 426 EUR
A10337.0B A10337.18 A10337.30
4-Methylumbelliferon ≥97%
c
Purity: 97% CAS No.: 90-33-5 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 186-191° Solubility: Soluble in alcohol. Insoluble in cold water Beilstein Reference: 142217 Merck Reference: 14,4854 MDL No.: MFCD00006866
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 186…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7
Indice Merck: 14,4854