7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Purity: 99%
CAS No.: 91-44-1
Molecular Formula: C14H17NO2
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 193303
Formule:
C₁₄H₁₇NO₂ Point de fusion: 72…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006864 Numéro CAS: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |