Imprimer
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 68 EUR
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone 99%
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006864
Numéro CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %