Imprimer
Iodure de (méthyl)triphénoxyphosphonium 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyltriphenoxyphosphonium iodide
415020050 415020500
ACRO415020050EA 56.6 EUR
ACRO415020050 ACRO415020500
Iodure de (méthyl)triphénoxyphosphonium 95%
Iodure de (méthyl)triphénoxyphosphonium
Formule: C₁₉H₁₈IO₃P
Point de fusion: 141…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011911
Numéro CAS: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Moist powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %