Imprimer
Acide phosphonoacétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12117.09 A12117.14 A12117.22
A12117.09EA 122 EUR
A12117.09 A12117.14 A12117.22
Acide phosphonoacétique ≥98%
Acide phosphonoacétique
Purity: 98+% CAS No.: 4408-78-0 Molecular Formula: C2H5O5P Formula Weight: 140.04 Odour: Odourless Melting Point: 139-146° Beilstein Reference: 1764355 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004311
Formule: C₂H₅O₅P
Point de fusion: 139…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004311
Numéro CAS: 4408-78-0
EINECS: 224-558-1
UN: 3261
ADR: 8,III