Imprimer
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16715.03 L16715.06 L16715.14
L16715.03EA 43.9 EUR
L16715.03 L16715.06 L16715.14
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 65094-22-6 Molecular Formula: C5H10BrF2O3P Formula Weight: 267.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 99-102°/16mm Beilstein Reference: 1944045 MDL No.: MFCD00069118
Formule: C₅H₁₀BrF₂O₃P
Point d'ébullition: 99…102 °C (16 mmHg)
Densité: 1,503
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069118
Numéro CAS: 65094-22-6