Imprimer
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14551.0010 8.14551.0050
8.14551.0010EA 70.4 EUR
8.14551.0010 8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formule: C₇H₁₄OSi
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009852
Numéro CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.27 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C