Azidotriméthylsilane ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 94%
CAS No.: 4648-54-8
Molecular Formula: C3H9N3Si
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point: -95°
Boiling Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1903730
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001986
Formule:
C₃H₉N₃Si Point d'ébullition: 95…99 °C Point de fusion: –95 °C Densité: 0,872 Point éclair: 6 °C (42 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00001986 Numéro CAS: 4648-54-8 EINECS: 225-078-5 UN: 1992 ADR: 3,II |