Imprimer
Azidotriméthylsilane 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
167930100 167930500 167932500
ACRO167930100EA 94.4 EUR
ACRO167930100 ACRO167930500 ACRO167932500
Azidotriméthylsilane 94%
Azidotriméthylsilane
Formule: C₃H₉N₃Si
Point d'ébullition: 95…96 °C (760 mmHg)
Densité: 0,876 g/cm³
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001986
Numéro CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %