Imprimer
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
14886197-5G 14886197-1G
MOLE14886197-5GEA 653 EUR
MOLE14886197-5G MOLE14886197-1G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₅
Poids moléculaire: 307.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006529
Numéro CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9