5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine), Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
Formule:
C₉H₁₁BrN₂O₅ Poids moléculaire: 307.10 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00006529 Numéro CAS: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |