5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
Purity: 99%
CAS No.: 59-14-3
Molecular Formula: C9H11BrN2O5
Formula Weight: 307.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 30395
Merck Reference: 14,1452
Optical Rotation: +31° (c=1 in 0.1N HCl)
MDL No.: MFCD00006529
Formule:
C₉H₁₁BrN₂O₅ Poids moléculaire: 307.10 g/mol Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00006529 Numéro CAS: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |