5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
Formule:
C₉H₁₁BrN₂O₅ Poids moléculaire: 307.10 g/mol Point de fusion: 191…194 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006529 Numéro CAS: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
Ratio of Absorbances | 1.45 to 1.55 (A290/A260) |
Microbial contamination | ≤100 CFU/g (Total count) |
Bacterial endotoxins | ≤0.1 EU/mg (LAL-test) |
Related substances | ≤1.0 % (HPLC) Total impurities |
Specific optical rotation | +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Residual solvents | ≤0.1 % (GC) Methanol |