Imprimer
Chlorure de diéthylcarbamoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15701.22 A15701.14
A15701.22EA 79.6 EUR
A15701.22 A15701.14
Chlorure de diéthylcarbamoyle ≥98%
Chlorure de diéthylcarbamoyle
Purity: 98% CAS No.: 88-10-8 Molecular Formula: C5H10ClNO Formula Weight: 135.59 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: -32° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 506687 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000636
Formule: C₅H₁₀ClNO
Point d'ébullition: 186 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,070
Point éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000636
Numéro CAS: 88-10-8
EINECS: 201-798-5
UN: 3265
ADR: 8,II