Imprimer
2-Chlorocyclohexanone ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec Calcium carbonate/Magnesium dioxyde
A18613.09 A18613.18 A18613.30
A18613.09EA 64.3 EUR
A18613.09 A18613.18 A18613.30
2-Chlorocyclohexanone ≥97% stabilisé
2-Chlorocyclohexanone
Stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 822-87-7 Molecular Formula: C6H9ClO Formula Weight: 132.59 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 774100 MDL No.: MFCD00001626
Formule: C₆H₉ClO
Point d'ébullition: 82…83 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,161
Point éclair: 82 °C (180 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001626
Numéro CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
UN: 3335
ADR: 9,