Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
Purity: 90+%
CAS No.: 375-72-4
Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2F
Formula Weight: 302.09
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2810
Melting Point: -110°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1813589
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007422
Formule:
C₄F₁₀O₂S Point d'ébullition: 65…66 °C Point de fusion: –110 °C Densité: 1,750 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007422 Numéro CAS: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |