Imprimer
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle 92%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
312340250 312340050 312341000
ACRO312340250EA 124 EUR
ACRO312340250 ACRO312340050 ACRO312341000
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle 92%
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle
Formule: C₄F₁₀O₂S
Point d'ébullition: 64 °C
Densité: 1,68 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007422
Numéro CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %