Imprimer
1-(Méthylthio)acétone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methylthio-2-propanone
B24149.06 B24149.14 B24149.22
B24149.06EA 53.9 EUR
B24149.06 B24149.14 B24149.22
1-(Méthylthio)acétone ≥98%
1-(Méthylthio)acétone
Purity: 98+% CAS No.: 14109-72-9 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Stench Boiling Point: 69-70°/30mm Beilstein Reference: 1737738 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015325
Formule: C₄H₈OS
Point d'ébullition: 69…70 °C (30 mmHg)
Densité: 1,023
Point éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015325
Numéro CAS: 14109-72-9
UN: 1224
ADR: 3,III