1-(Éthylthio)acétone 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 20996-62-7
Molecular Formula: C5H10OS
Formula Weight: 118.20
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1740830
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026976
Formule:
C₅H₁₀OS Point d'ébullition: 170…172 °C Point éclair: 52 °C (125 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00026976 Numéro CAS: 20996-62-7 EINECS: 244-143-9 ADR: 3,III |