Digoxine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄₁H₆₄O₁₄ Poids moléculaire: 780.95 g/mol Point de fusion: 248…250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003674 Numéro CAS: 20830-75-5 EINECS: 244-068-1 UN: 3462 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (500 mg) (vacuum) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥94 % (on dried substance) |
Specific optical rotation | +10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance) |