Imprimer
Pyridine-2-acétonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Pyridineacetonitrile
A13087.06 A13087.14 A13087.22
A13087.06EA 57.7 EUR
A13087.06 A13087.14 A13087.22
Pyridine-2-acétonitrile ≥99%
Pyridine-2-acétonitrile
Purity: 99% CAS No.: 2739-97-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 66-68°/1mm Beilstein Reference: 111215 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00006346
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 66…68 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1,059
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006346
Numéro CAS: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3276
ADR: 6.1,II