8-Amino-2-naphtol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Amino-7-naphthol
Purity: 98%
CAS No.: 118-46-7
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 206-210°
MDL No.: MFCD00004031
Formule:
C₁₀H₉NO Point de fusion: 206…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004031 Numéro CAS: 118-46-7 EINECS: 204-252-4 |