Méthyle 4-chloroacétylacétate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₇ClO₃ Point d'ébullition: 212…213 °C (760 mmHg) Point de fusion: 14…16 °C Densité: 1,28 g/cm³ Point éclair: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000938 Numéro CAS: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 UN: 2922 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |