Trichlorure de thulium hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-86-0
Molecular Formula: Cl3Tm.xH2O
Formula Weight: 275.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011283
Formule:
Cl₃Tm·H₂O Poids moléculaire: 293.309 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149877 Numéro CAS: 19423-86-0 EINECS: 236-904-9 Indice Merck: 14,9394 |