Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₈NO₄P Point de fusion: 241…243 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00008178 Numéro CAS: 1071-23-4 EINECS: 213-988-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |