Imprimer
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12881.09 A12881.22 A12881.30
A12881.09EA 42.8 EUR
A12881.09 A12881.22 A12881.30
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium ≥98%
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 24470-78-8 Molecular Formula: (CH3)2CHP(C6H5)3I Formula Weight: 432.29 Melting Point: 195-198° Beilstein Reference: 3599629
Formule: C₂₁H₂₂IP
Poids moléculaire: 432.29 g/mol
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031595
Numéro CAS: 24470-78-8
EINECS: 246-281-5