Bromure de (4-méthylbenzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2378-86-1
Molecular Formula: C26H24BrP
Formula Weight: 447.36
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 3810292
Formule:
C₂₆H₂₄BrP Point de fusion: 268…270 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031580 Numéro CAS: 2378-86-1 EINECS: 219-159-4 |