Cyclopentanecarbonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 4254-02-8
Molecular Formula: C6H9N
Formula Weight: 95.14
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -76°
Boiling Point: 67-68°/10mm
Beilstein Reference: 1098717
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00013741
Formule:
C₆H₉N Point d'ébullition: 67…68 °C (10 mmHg) Point de fusion: –76 °C Densité: 0,912 Point éclair: 56 °C (133 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013741 Numéro CAS: 4254-02-8 EINECS: 224-229-2 UN: 1992 ADR: 3,III |