Imprimer
Triacétate de thulium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
14582.04 14582.09
14582.04EA 171 EUR
14582.04 14582.09
Triacétate de thulium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Triacétate de thulium (III) hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 314041-04-8 Molecular Formula: Tm(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 346.07(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013046
Formule: C₆H₉O₆Tm·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013046
Numéro CAS: 314041-04-8
EINECS: 254-326-5