Imprimer
Lutetium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14571.06 14571.03
14571.06EA 470 EUR
14571.06 14571.03
Lutetium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lutetium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 207500-05-8 Molecular Formula: Lu(OOCCH3)3.xH2O (x≈4) Formula Weight: 352.11(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00211310
Formule: C₆H₉LuO₆·xH₂O
Poids moléculaire: 352.11 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150119
Numéro CAS: 207500-05-8
EINECS: 242-566-3