4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 371-26-6
Molecular Formula: CF2CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1769215
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041398
Formule:
C₆H₉F₃O₂ Poids moléculaire: 170.13 g/mol Point d'ébullition: 126…127 °C Densité: 1.160 Point éclair: 33 °C (91 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041398 Numéro CAS: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3 III |