Imprimer
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (6-Chloropyridin-3-yl)methanamine
L19283.06 L19283.03 L19283.14
L19283.06EA 243 EUR
L19283.06 L19283.03 L19283.14
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine 97%
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 97004-04-1 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 101-102°/1mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00673153
Formule: C₆H₇ClN₂
Point d'ébullition: 101…102 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 27…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673153
Numéro CAS: 97004-04-1
ADR: 8,III