Imprimer
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
87578-10G-F 87578-50G-F
87578-10G-FEA 146 EUR
87578-10G-F 87578-50G-F
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium, Supelco®
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium
Formule: C₄₀H₈₄BrN
Poids moléculaire: 659.0057 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043166
Numéro CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f8ac360988680512fe0d1b7b22d61e78f315c88&vid=d0d74b1e8f83465f40de5b12e5dc7ba8b596404b&prid=web&clid=SAPDAM