Oxyde de bis(2-bromoéthyle) 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
Purity: 96%
CAS No.: 5414-19-7
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 231.93
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 92-93°/12mm
Beilstein Reference: 1098335
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00039196
Formule:
C₄H₈Br₂O Point d'ébullition: 92…93 °C (12 mmHg) Densité: 1,845 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039196 Numéro CAS: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 UN: 2810 ADR: 6.1,II |