Imprimer
3,3-Diméthylbutyraldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 301 EUR
H55522.AA H55522.XF
3,3-Diméthylbutyraldéhyde ≥97%
3,3-Diméthylbutyraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 104…106 °C
Densité: 0,798
Point éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042807
Numéro CAS: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III