Imprimer
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 79.9 EUR
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006107
Numéro CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6