Tritellurure de diantimoine ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1327-50-0
Molecular Formula: Sb2Te3
Formula Weight: 626.30
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 6.5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 629°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016320
Formule:
Sb₂Te₃ Point de fusion: 629 °C Densité: 6,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016320 Numéro CAS: 1327-50-0 EINECS: 215-480-9 UN: 1549 ADR: 6.1,III |