Imprimer
Peroxyde de strontium (∼12,3% O₂)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
46310.A1 46310.A7 46310.30
46310.A1EA 319 EUR
46310.A1 46310.A7 46310.30
Peroxyde de strontium (∼12,3% O₂)
Peroxyde de strontium
CAS No.: 1314-18-7 Molecular Formula: O2Sr Formula Weight: 119.62 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale brown Melting Point: 215° dec. UN No.: 1509 MDL No.: MFCD00084686 Product Specifications are subject to amendment and may change over time.
Formule: O₂Sr
Poids moléculaire: 119.62 g/mol
Point de fusion: 215 °C (déc.)
Densité: 1.6 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084686
Numéro CAS: 1314-18-7
EINECS: 215-224-6
UN: 1509
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,8847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Available Oxygen 12.3% min