3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 72990-37-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD06200712
Formule:
C₆H₄ClNO Point de fusion: 58…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200712 Numéro CAS: 72990-37-5 |